Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.85
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
concentration
10 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | inhibits
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)C)Cc2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action protein synthesis | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid, ready-to-use solution | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mg/mL in DMSO | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisomycin
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?