Przejdź do
A4987
Aminopeptidase His-tagged from Vibrio proteolyticus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-874-6
NACRES:
NA.54
Numer WE:
3.4.11.10
Specific activity:
50-100 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Shelf life:
2 yr
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
powder
specific activity
50-100 U/mg
shelf life
2 yr
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of Leucine P-Nitroanilide to L-Leucine and P-Nitroaniline per minute at pH 8.0 at 25°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8435650279G1549
specific activity
50-100 U/mg
specific activity
≥1,000 U/mg
specific activity
≥10,000 U/mg
specific activity
≥1000 U/mg
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
shelf life
2 yr
shelf life
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution), ≥1 yr at -20 °C
shelf life
-
shelf life
≥1 yr at -20 °C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)