Przejdź do
A4386
Adenosine 5′-diphosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥95% (HPLC), crystalline, bacterial
Synonim(y):
A2P5P, ADP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O10P2 · 2C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.55
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Nc3ncnc4n(cnc34)[C@@H]5O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2C6H13N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6H,1-5,7H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
SCOUEIPNDLFPCX-IDIVVRGQSA-N
Application
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with ADP receptors P2Y1, P2Y12 and P2X1. Upon its conversion to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.
Adenosine5′-diphosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a standard in luminometry. It has also been used in suramin inhibition assays.
Disclaimer
Stable, non-hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8386M3763A5638
biological source
bacterial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)