Przejdź do
A2787
N-Acetyl-D-galactosamine–Agarose
saline suspension
Synonim(y):
N-Acetyl Galactosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
6-hydroxy
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥6 mg/mL binding capacity (lectin from Glycine max)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
N-Acetyl-D-galactosamine is an agarose used in affinity chromatography, protein chromatography and in carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-galactosamine has been used to study periodontal disease and to facilitate the design of potent small-molecule ice recrystallization inhibitors. N-Acetyl-D-galactosamine has also been used to demonstrate a molecular shuttle between extracellular and cytoplasmic space allows for monitoring of GAG biosynthesis.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2278M6400A2795
biological source
plant
biological source
-
biological source
birch/beech wood hydrolysate
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
form
saline suspension
form
saline suspension
form
saline suspension
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)