Przejdź do
A2306
Immunoglobuliny monoklonalne przeciw królikom- fosfataza alkaliczna
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
RG-16, monoclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
10
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
RG-16, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rabbit
should not react with
human, pig, chicken, bovine, horse, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160 using human tonsil and Cat. No. I8635 as the primary antibody, western blot: 1:160,000-1:320,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobuliny monoklonalne przeciw królikom (izotyp IgG1 myszy) pochodzą z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy. Immunoglobuliny składają się z dwóch łańcuchów ciężkich (H) i dwóch łańcuchów lekkich (L). Każdy z nich zawiera jeden zmienny region NH2-końcowy i jeden lub więcej stałych regionów COOH-końcowych. Są to białka heterodimeryczne.
Reaguje z epitopem na łańcuchu ciężkim króliczych IgG, IgA i IgM, który jest wrażliwy na redukcję. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG, IgA i IgM.
Application
Mysie monoklonalne przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla łańcucha ciężkiego) sprzężone z peroksydazą może być stosowane jako przeciwciało drugorzędowe do analizy western blot preparatów białkowych z hodowli E. coli w stężeniu 1:10000 rozcieńczonych w PBSt przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
Przeciwciało monoklonalne przeciwko immunoglobulinom króliczym fosfatazy alkalicznej wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • pośrednim teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunoblottingu
  • immunohistochemii
Biochem/physiol Actions
IgG są przeciwciałami glikoproteinowymi, które modulują kilka odpowiedzi immunologicznych. Królicze IgG przeciwko białkom docelowym są często używane jako przeciwciała pierwotne w różnych zastosowaniach badawczych. W związku z tym, drugorzędowe IgG anty-królicze skoniugowane z wykrywalnym substratem są użytecznymi narzędziami do analizy białek docelowych.
Mysie monoklonalne przeciwciało przeciwko króliczym immunoglobulinom-fosfatazy alkalicznej wiąże się z epitopem na łańcuchu ciężkim króliczych IgG, IgA i IgM. Produkt wybarwia pasma na nienaruszonej całej cząsteczce i na łańcuchach ciężkich w immunoblocie zdenaturowanych, nieredukowanych immunoglobulin króliczych. Redukcja króliczych immunoglobulin niszczy epitop. W teście ELISA produkt nie wykazuje reakcji krzyżowej z ludzką surowicą lub preparatami tkankowymi, ani z ludzkimi IgA, IgG lub IgM.
Nie obserwuje się reakcji krzyżowej z IgG następujących gatunków: bydło, kot, kurczak, pies, koza, świnka morska, koń, świnia, szczur, owca lub indyk.
Stałe domeny immunoglobulin są zaangażowane w aktywację dopełniacza.
Binds only rabbit Igs. Does not react with reduced rabbit Igs.
Physical form
Roztwór w 0,05 M buforze Tris o pH 8,0, zawierający 1 mM MgCl2, 0,1% albuminy surowicy bydlęcej, 50% glicerolu i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2556A2074B3275
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, western blot: 1:160,000-1:320,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160 using human tonsil and Cat. No. I8635 as the primary antibody
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissue, western blot (chemiluminescent): 1:160,000
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500, western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)