Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 9.46 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2910,00 zł |
6 x 5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg | 4380,00 zł |
6 x 10 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg | 5640,00 zł |
20 x 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2910,00 zł
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder or granules
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for MerMade
nucleoside profile
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
General description
- Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution, for standard base-protected oligonucleotides
- The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads to high-yield and high-quality oligonucleotides
Packaging
A111040-10G packaged in a 8 oz bottle with a 28-400 cap
A111040-6x5G packaged in a 8 oz bottle with a 28-400 cap
A111040-6x10G packaged in a 8 oz bottle with a 28-400 cap
A111040-20x10G packaged in a 1 L bottle with GL 45
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description configured for MerMade | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description configured for ÄKTA® and OligoPilot® | description configured for ABI™ 39X |
| biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or granules | form powder or granules | form powder or granules | form powder or granules |
| assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dA(bz) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?