material
yellow rack
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 96 (includes 1 reusable box)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.061, Eppendorf® 022491334
L
53 mm
maximum volume
200 μL
volume range
2-200 μL
volume
2—200 μL
General description
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Produkty
Kolumny Chromolith® RP-18e optymalizują separację Oligo Standard 6 przy różnych prędkościach przepływu i ocenie odczynnika parującego jony.
Cała zawartość torebki foliowej jest ważona, powlekana, pakowana i zamykana w komorze rękawicowej pod azotem.
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.