Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
2% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
0.2 μm std dev <0.03 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Analysis Note
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size: 0.2 μm | description analytical standard, size: 0.1 μm | description analytical standard, size: 0.5 μm | description analytical standard, size: 1.0 μm |
| particle size 0.2 μm std dev <0.03 μm | particle size 0.1 μm std dev <0.03 μm | particle size 0.5 μm std dev <0.05 μm | particle size 1.0 μm std dev <0.05 μm |
| technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) - | technique(s) diffraction/scattering: suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) glass & ceramic | application(s) cosmetics |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?