Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O5Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.08
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
D-(or R-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a cancer related biomarker of diagnostic value, whereas the L-(or S-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a biomarker for certain neurometabolic, inherited disorder diseases. It has no known physiological function in eukaryotes. It is toxic to the brain and increases the susceptibility to develop brain tumors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤6.0% water | impurities ≤6.0% water | impurities - | impurities ≤6.0% water |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?