Przejdź do
94417
(+)-Magnesium L-ascorbate
≥90% (T)
Synonim(y):
L(+)-Ascorbic acid magnesium salt, Vitamin C magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14MgO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.54
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-442-6
Beilstein/REAXYS Number:
3767527
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
color
white to faintly beige
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Mg]OC2=C(O)C(=O)O[C@H]2[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Mg/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m11./s1
InChI key
AIOKQVJVNPDJKA-GVKKNTFRSA-L
General description
(+)-Magnesium L-ascorbate or vitamin C magnesium salt is a water-soluble molecule. It is naturally present in a variety of foods such as citrus fruits and vegetables.
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbic acid (Vitamin C) exhibits anti-oxidant properties in both plants and animals. In plants, it facilitates various cellular processes such as growth, programmed cell death, pathogen responses, hormone responses, flowering and senescence, as well as protection against environmental stresses. Ascorbic acid acts as a reducing agent in various enzymatic reactions to reduce oxidative stress. L-Ascorbate has an ability to inhibit bacterial mutagenesis induced by N-nitroso compounds. Vitamin C deficiency leads to scurvy, prominent-gingivitis, perifollicular hemorrhages, poor wound healing, petechiae and ecchymosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1114095209359645
assay
≥90% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.5% (RT)
assay
99%
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to faintly beige
color
white
color
white to off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the stability (temperature, conditions and period) after and before reconstitution in water ?
    1 answer
    1. Stability information for the reconstituted solution of Product 94417 is unavailable.