Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Aby zapytać o ten produkt 94129, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
beads
loss
≤10% loss on drying
particle size
0.15-0.50 mm
storage temp.
−20°C
Application
Immobead 150 0.15-0.30 mm particle size, a resin for enzyme/protein immobilization, is used for covalent binding of enzymes such as lipases. Bound enzymes are easy to repurify and use in industrial applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form beads | form powder | form pellets | form pellets |
| particle size 0.15-0.50 mm | particle size - | particle size - | particle size - |
| loss ≤10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?