Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
338203
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(OC)c3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-9-6-11(19)14-13(7-9)24-17(16(21)15(14)20)8-3-4-10(18)12(5-8)23-2/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
MYMGKIQXYXSRIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Rhamnazin may be used as a reference material in analysis of plant flavonoids. Rhamnazin and its glycosides may be used to study their potentials as DNA topoisomerase I inhibitors/poisons and as anitoxidants.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?