Przejdź do
91352
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl adipate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Hexanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11F7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.27
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22620419
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
lumps
Aby zapytać o ten produkt 91352, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(OC1=C(F)C=CC=C1F)CCCCC(OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O
InChI
1S/C18H11F7O4/c19-8-4-3-5-9(20)17(8)28-10(26)6-1-2-7-11(27)29-18-15(24)13(22)12(21)14(23)16(18)25/h3-5H,1-2,6-7H2
InChI key
FNHQYADULQQVJA-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0711500377074806447
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
95%
form
lumps
form
-
form
liquid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)