Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-856-7
MDL number:
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI key
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
Biochem/physiol Actions
The metabolite myricitrin, 3-O-rhamnoside of myricetin, is found in plants, e.g. in the bark of Myrica esculenta (Myricaceae) and in the leaves of Myrica gale and in Chrysobalanus icaco. It is a feeding stimulant for some leaf beetles; and shown to have strong antioxidant activity against DPPH.[1] Myricitrin may be of potential interest in the management of inflammatory conditions[2], and could constitute an attractive molecule of interest for the development of new analgesic drugs.[3] Myricitrin is a nitric oxide (NO) and protein kinase C (PKC) inhibitor that has central nervous system activity, including anxiolytic-like action.[4]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥96.0% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form crystalline |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color light yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myricitrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?