Przejdź do
90678
Lipase, immoblilized on Immobead 150 from Pseudomonas fluorescens
≥600 U/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
2303,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥600 U/g
Biological source:
Pseudomonas fluorescens
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Pseudomonas fluorescens
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥600 U/g
storage temp.
2-8°C
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (glyceryl tributyrate, Cat. No. 91010, as substrate)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520015432789444
biological source
Pseudomonas fluorescens
biological source
fungus (Rhizomucor miehei)
biological source
bacterial (Pseudomonas cepacia)
biological source
-
specific activity
≥600 U/g
specific activity
≥300 U/g
specific activity
≥900 U/g
specific activity
≥100 U/g
form
powder
form
powder
form
powder (or beads)
form
powder (or beads)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)