Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
quality
ampule
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
technique(s)
protein sequencing: suitable
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| technique(s) protein sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ion chromatography: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 42 mo. | shelf life 36 mo. | shelf life 42 mo. | shelf life 36 mo. |
| pH 12.7 (15 °C, 100 g/L) | pH 12.7 (15 °C, 100 g/L) | pH 12.7 (15 °C, 100 g/L) | pH 12.7 (15 °C, 100 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?