Przejdź do
85641
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Synonim(y):
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
Other Notes
Substrate for α-amylase[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7776S762933615
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for test of sensitivity
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)