Przejdź do
83979
Rubidium chloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
RbCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
RbCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.92
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-240-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
715 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤100 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤20 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤5000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R2252204250215260
form
solid
form
powder
form
powder and chunks
form
powder and chunks
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (metals basis)
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.8% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
≤10000 ppm Metal Trace Analysis (ICP)
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)