Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human adipose tissue (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast-like
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Większość badań nad biologią adipocytów przeprowadzono na mysich liniach komórkowych 3T3-L1. Wykorzystanie ludzkich adipocytów było niemożliwe, ponieważ umierają one w ciągu 24 godzin po izolacji. Pierwotne ludzkie preadipocyty (HPAd) są pozyskiwane z ludzkiej podskórnej tkanki tłuszczowej w różnych miejscach oraz z tkanki tłuszczowej serca. Te podobne do fibroblastów komórki prekursorowe są kriokonserwowane pod koniec hodowli pierwotnej i mogą być rozmnażane przez dwa przejścia przed różnicowaniem w ludzkie adipocyty (HAd). Pełne różnicowanie można łatwo osiągnąć poprzez zastosowanie pożywki do różnicowania adipocytów. Dojrzałe HAd są spodziewane 10 dni po indukcji różnicowania i powinny pozostać zdrowe i wrażliwe przez co najmniej 2 tygodnie po całkowitym zróżnicowaniu. Masę tłuszczową można kontrolować poprzez hamowanie różnicowania HPAd i zwiększenie lipolizy. HAd są idealnymi modelami komórkowymi do badań nad odkrywaniem leków w obszarze otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.
HPAd zostały wykorzystane w wielu badaniach nad komórkowymi podstawami cukrzycy i otyłości, a także mechanizmami działania różnych kandydatów na leki. Przykładowo, wykazano, że interakcja między naciekającymi monocytami i adipocytami wpływa na produkcję metaloproteinaz i osteopontyny, cytokiny prozapalnej, co ostatecznie prowadzi do rozwoju większej ilości tkanki tłuszczowej i insulinooporności (Samuvel, 2010, 2011). Ponadto wykazano, że różnicowanie adipocytów wymaga aktywacji Akt1 poprzez mechanizm mTORC2-BSTA, co prowadzi do tłumienia FoxC2 (Yao, 2013). Zamiast chronić przed stresem ER wywołanym hiperglikemią, tak jak ma to miejsce w innych komórkach, w adipocytach wykazano, że bioaktywny, endogennie wytwarzany związek tauryna moduluje ekspresję adipokin w warunkach zapalnych poprzez hamowanie szlaku sygnałowego STAT-3 (Kim, 2013a,c) i hamowanie różnicowania preadipocytów w adipocyty (Kim, 2013b). Ponadto wykazano, że FGF21, który prowadzi do zmniejszenia masy ciała w zwierzęcych modelach otyłości, działa poprzez modulację ekspresji genów, fosforylację Frs2a, Erk1/2 i Mypt1 (Muise, 2013) oraz poprzez zwiększenie zdolności oksydacyjnej adipocytów poprzez kaskadę AMPK-SIRT1-PGC1a (Chau, 2010). Podobnie wykazano, że przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) reguluje katabolizm lipidów i zmniejsza insulinooporność w HPAd poprzez aktywację AMPK (Souza, 2011). HPAd były również wykorzystywane do badania adipocytokin w normalnej ciąży i nadciśnieniu indukowanym ciążą (Naruse, 2011) oraz do badania właściwości przeciw otyłości i hipolipidemii ekstraktu z nasion lotosu (You, 2013, 2014). Wreszcie, HPAd (wraz z ludzkimi fibroblastami skórnymi) zostały wykorzystane do wykazania roli modyfikacji epigenetycznych w zwiększaniu skuteczności przeprogramowania iPS (Rim, 2012).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Preadipocyte Cell Basal Medium zawierającej 20% FBS i 5% DMSO
- Mogą być hodowane przez 2 przejścia przed różnicowaniem w HAd
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| biological source human adipose tissue (normal) | biological source human adipose tissue (normal) | biological source human adipose tissue | biological source human aorta |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| relevant disease(s) diabetes; obesity; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; obesity; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; obesity; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases |
| morphology Fibroblast-like | morphology Fibroblast-like | morphology adipocyte | morphology Endothelial |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?