Przejdź do
802H-05A
Ludzkie preadipocyty: HPAd, dorosłe serce
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human adipose tissue (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Fibroblast-like
Relevant disease(s):
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human adipose tissue (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells (HMNC-BM)
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast-like
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Większość badań nad biologią adipocytów przeprowadzono na mysich liniach komórkowych 3T3-L1. Wykorzystanie ludzkich adipocytów było niemożliwe, ponieważ umierają one w ciągu 24 godzin po izolacji. Pierwotne ludzkie preadipocyty (HPAd) są pozyskiwane z ludzkiej podskórnej tkanki tłuszczowej w różnych miejscach oraz z tkanki tłuszczowej serca. Te podobne do fibroblastów komórki prekursorowe są kriokonserwowane pod koniec hodowli pierwotnej i mogą być rozmnażane przez dwa przejścia przed różnicowaniem w ludzkie adipocyty (HAd). Pełne różnicowanie można łatwo osiągnąć poprzez zastosowanie pożywki do różnicowania adipocytów. Dojrzałe HAd są spodziewane 10 dni po indukcji różnicowania i powinny pozostać zdrowe i wrażliwe przez co najmniej 2 tygodnie po całkowitym zróżnicowaniu. Masę tłuszczową można kontrolować poprzez hamowanie różnicowania HPAd i zwiększenie lipolizy. HAd są idealnymi modelami komórkowymi do badań nad odkrywaniem leków w obszarze otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.
HPAd zostały wykorzystane w wielu badaniach nad komórkowymi podstawami cukrzycy i otyłości, a także mechanizmami działania różnych kandydatów na leki. Przykładowo, wykazano, że interakcja między naciekającymi monocytami i adipocytami wpływa na produkcję metaloproteinaz i osteopontyny, cytokiny prozapalnej, co ostatecznie prowadzi do rozwoju większej ilości tkanki tłuszczowej i insulinooporności (Samuvel, 2010, 2011). Ponadto wykazano, że różnicowanie adipocytów wymaga aktywacji Akt1 poprzez mechanizm mTORC2-BSTA, co prowadzi do tłumienia FoxC2 (Yao, 2013).
Zamiast chronić przed stresem ER wywołanym hiperglikemią, tak jak ma to miejsce w innych komórkach, w adipocytach wykazano, że bioaktywny, endogennie wytwarzany związek tauryna moduluje ekspresję adipokin w warunkach zapalnych poprzez hamowanie szlaku sygnałowego STAT-3 (Kim, 2013a,c) i hamowanie różnicowania preadipocytów w adipocyty (Kim, 2013b). Ponadto wykazano, że FGF21, który prowadzi do zmniejszenia masy ciała w zwierzęcych modelach otyłości, działa poprzez modulację ekspresji genów, fosforylację Frs2a, Erk1/2 i Mypt1 (Muise, 2013) oraz poprzez zwiększenie zdolności oksydacyjnej adipocytów poprzez kaskadę AMPK-SIRT1-PGC1a (Chau, 2010). Podobnie wykazano, że przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) reguluje katabolizm lipidów i zmniejsza insulinooporność w HPAd poprzez aktywację AMPK (Souza, 2011).
HPAd były również wykorzystywane do badania adipocytokin w normalnej ciąży i nadciśnieniu indukowanym ciążą (Naruse, 2011) oraz do badania właściwości przeciw otyłości i hipolipidemii ekstraktu z nasion lotosu (You, 2013, 2014). Wreszcie, HPAd zostały wykorzystane do wykazania roli modyfikacji epigenetycznych w zwiększaniu wydajności przeprogramowania iPS (Rim, 2012).
Application
badania nad odkrywaniem leków, rozwój tkanki tłuszczowej, produkcja adipokin, szlaki sygnałowe, różnicowanie komórek, ekspresja genów, katabolizm lipidów, testowanie przeciw otyłości, podejścia, biologia tkanki tłuszczowej
Biochem/physiol Actions
Tkanka
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Preadipocyte Cell Basal Medium zawierającej 20% FBS i 5% DMSO
  • Mogą być hodowane przez 2 przejścia przed różnicowaniem w Had
Zapoznaj się z protokołem HPAd Culture Protocol.
Other Notes
Preadipocyte Cell Basal Medium that contains 20% FBS and 5% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
802S-05AS802S-05A302-05A
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Fibroblast-like
morphology
Fibroblast-like
morphology
adipocyte
morphology
Endothelial
biological source
human adipose tissue (normal)
biological source
human adipose tissue (normal)
biological source
human adipose tissue
biological source
human pulmonary artery (normal)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
relevant disease(s)
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)