Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł 2055,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725871
2055,00 zł
Cena katalogowa2740,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O
color
white
mp
171 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C[C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
HBDWQSHEVMSFGY-STHAYSLISA-N
Biochem/physiol Actions
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid or (2S,4R)-4-hydroxyglutamate was shown to activate the metabotropic glutamate receptors, mGlu1a, mGlu2, and mGlu8a in a dose-dependent manner. [1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color white | color - |
| optical activity [α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?