Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31ClN2O9
Masa cząsteczkowa:
611.04
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 562.0-568.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single-molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Atto 565 shows a molar extinction of 120.000 and QY of 92% in water (97% in ethanol). Decay time is 3.4 ns.
Atto 565 shows a molar extinction of 120.000 and QY of 92% in water (97% in ethanol). Decay time is 3.4 ns.
Specific and stable fluorescence labeling of histidine-tagged proteins[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay >90.0% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?