Przejdź do
75699
Oxalic acid dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Ethanedioic acid dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCO2H · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021701
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3679436
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
Grade:
biotech. grade
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O03761.00492247537
grade
biotech. grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99%, 99.5-102.5% (ACS specification)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pH
1.5 (10 g/L)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 g/L at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid dihydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)