Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
591,00 zł
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, N: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
- In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid (Badanie in situ samoprzyspieszonej formacji kokryształów przez mielenie pirazynamidu z kwasem szczawiowym): W tym badaniu zbadano formację kokryształów pirazynamidu i dihydratu kwasu szczawiowego in situ, podkreślając samoprzyspieszający charakter procesu i jego implikacje dla rozwoju farmaceutycznego (Kulla et al., 2016).
- Badania dynamiki w wielu skalach czasowych za pomocądeuterowego MAS NMR: W tym artykule zbadano dynamikę dwuwodnego kwasu szczawiowego i histydyny za pomocą deuterowego magnetycznego rezonansu jądrowego, zapewniając wgląd w ruchy molekularne w różnych skalach czasowych (Chan-Huot et al., 2015).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Pozostałość po zapłonie (800 °C jako siarczan): ≤ 0,05 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (manganometric) | assay ≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (manganometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 1.5 (10 g/L in H2O) | pH 1.5 (10 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| bp 149-160 °C/1013 hPa (decomposition) | bp 149-160 °C/1013 hPa (decomposition) | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?