Przejdź do
SMB00200
Luteolin 7-rutinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Luteolin-7-O-rhamnoside, Luteoline-7-rhamnoglucoside, Scolymoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-20(32)22(34)24(36)26(39-9)38-8-18-21(33)23(35)25(37)27(42-18)40-11-5-14(30)19-15(31)7-16(41-17(19)6-11)10-2-3-12(28)13(29)4-10/h2-7,9,18,20-30,32-37H,8H2,1H3/t9-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
MGYBYJXAXUBTQF-FOBVWLSUSA-N
General description
Luteolin 7-rutinoside, also known as scolymoside (SCL), is one of the most abundant flavonoids present in an endemic South-African fynbos plant, Cyclopia subternata.
Application
Luteolin 7-rutinoside has been used in reverse phase high performance liquid chromatography with diode array detector (RP-HPLC-DAD) experiment to quantify phenolic compounds.
Biochem/physiol Actions
Luteolin 7-rutinoside has been used in the production of the South African herbal tea honeybush. Aqueous extracts of this flavonoid is used in food industry. Luteolin 7-rutinoside also possess anticoagulant and antiplatelet activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L928344002572511
Luteolin analytical standard
Supelco
72511
Luteolin
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥98% (TLC), powder
description
An antioxidant flavonoid and a free radical scavenger.
description
analytical standard
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)