Przejdź do
73341
Echinenone
≥95.0% (HPLC), solid
Synonim(y):
β,β-Caroten-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H54O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-083-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2030114
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Echinenone, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
InChI key
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
General description
Echinenone is a carotenoid with a conjugated carbonyl group. Echinenone (4-keto-β-carotene) is a monoketo compound, is an intermediate between β-carotene and canthaxanthin in animals. It is one of the major carotenoids of Anabaena sp., and also present in Micrococcus roseus. It is located in the thylakoid membrane of Anabaena. The conversion of β-carotene to echinenone is catalysed by CrtO, a β-carotene ketolase.
Application
Echinenone may be used as an external standard for the extraction of carotenoid from plasma samples. It may also been used as an internal standard, added to samples for extraction and quantification.
Biochem/physiol Actions
Echinenone binds to glocobacter rhodopsin and functions as a light harvesting antenna in Gloeobacter violaceous.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47999C636852444
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
-
λ
-
λ
in ethanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)