Data analyzing Antheraxanthin to compare the retention times of 9-cis antheraxanthin and trans antheraxanthin is not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3490,00 zł
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@]2(O3)C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]23C)C
InChI
1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,22-21+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20-/t34-,35+,39-,4
InChI key
OFNSUWBAQRCHAV-CGOFHDSUSA-N
General description
Application
- In petals and pollen extract of Calendula officinalis L. using high-performance liquid chromatography with UV-Vis detection technique.
- In freeze-dried citrus pulp using UV-Vis spectrophotometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-MS/MS).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you know what is the difference in retention time for 9-cis antheraxanthin and trans antheraxanthin?