Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 545,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
form
powder
Quality Segment
mp
189 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 8)
fluorescence
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
InChI key
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence | description suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase) | fluorescence λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 |
| solubility DMF: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 8), DMSO: soluble | solubility ethanol: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5) | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 189 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)