Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥85% (GE)
form
solid
quality
iron-saturated
mol wt
82.4 kDa
concentration
≥0.15 % (w/w) Fe
solubility
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Gene Information
human ... LTF(4057)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human milk | biological source human milk | biological source - | biological source human milk |
| assay ≥85% (GE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| concentration ≥0.15 % (w/w) Fe | concentration - | concentration - | concentration - |
| mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa |
| form solid | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoferrin from human milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?