Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
Nazwa produktu
CDH18, recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg of recombinant human CDH18 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
accession no.
NP_004925
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH18(1016)
Application
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CDH18 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| packaging pkg of 100 μg | packaging pkg of 100 μg | packaging pkg of 100 μg | packaging pkg of 100 μg |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?