Przejdź do
46143
Ofurace
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-451-9
Beilstein/REAXYS Number:
1653655
MDL number:
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
InChI key
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3746PHR3747PHR3720
Ofurace PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46143
Ofurace
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)