Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 2025,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
2025,00 zł
Cena katalogowa2700,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form powder | form - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?