Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O4 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
≥96.0% (GC)
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (GC)
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay 95% (TLC) | assay ≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]/D -25±5°, 24 hr, c = 0.1 in 0.1 M HCl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Mevalonic acid lithium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?