Przejdź do
321R-2
PLAP (EP194)
Synonim(y):
Fosfataza alkaliczna łożyska
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP194, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP194, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (321R-24), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (321R-24-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (321R-25), vial of 1.0 mL concentrate (321R-26), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (321R-26-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (321R-27-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (321R-27), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (321R-28), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (321R-28-RUO)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
isotype
IgG
control
placenta
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... ALPP(250)
General description
Fosfataza alkaliczna łożyska (PLAP) jest normalnie wytwarzana przez pierwotne komórki zarodkowe i syncytiotrofoblasty, a wykrywanie jej ekspresji jest przydatne w identyfikacji guzów zarodkowych. Przeciwciało anty-PLAP immunoreaguje z guzami zarodkowymi i może odróżniać je od innych nowotworów. Nowotwory somatyczne, np. rak piersi, przewodu pokarmowego, prostaty i układu moczowego mogą również reagować immunologicznie z przeciwciałami przeciwko PLAP. Pozytywność anty-PLAP w połączeniu z negatywnością keratyny sprzyja nasieniakom, a nie rakom. Guzy zarodkowe są zwykle keratynododatnie, ale regularnie nie wybarwiają się z anty-EMA, podczas gdy większość raków wybarwia się z anty-EMA. Anty-PLAP jest przydatny w diagnostyce ciążowej choroby trofoblastycznej. Kompletny mola hydatidiform wykazuje silną ekspresję hCG i słabą ekspresję PLAP. Słaba ekspresja hCG i silna ekspresja PLAP występuje w częściowym znamieniu hydatidiform. Choriocarcinoma wykazuje silną ekspresję hCG i słabą ekspresję hPL i PLAP.8 Oprócz roli markera komórek zarodkowych, PLAP może być również stosowany jako marker miogenny w identyfikacji guzów tkanek miękkich.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie dotyczyć konkretnej partii produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej PLAP, nr produktu 321S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)