Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
645,00 zł
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~70,000
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for the isolation of islets from pancreatic tissue by centrifugation
- as a component of Earle′s bicarbonate buffer for placental perfusion
- for the isolation of rat brain microvessels
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 0.75 g/5mL, clear | solubility water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow | solubility water: 1.5, clear, colorless | solubility water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?