Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 787,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
787,00 zł
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~6,000
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for the glycation of caseinate to investigate the influence of an increase in carbohydrate chain length compared to glucose
- for the mass calibration of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectroscopy (MALDI-TOF) for the characterization of silver nanoparticles (AgNPs)
- as a non-toxic stabilizer to assess the in vivo administration of tungsten trioxide(WO3) nanoparticles
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source (Leuconostoc spp) |
| solubility water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow | solubility water: 0.75 g/5mL, clear | solubility water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: 0.5 g/5mL, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline, solid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?