Przejdź do
30633
Sodium 1-decanesulfonate
≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Decanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an ion-associating reagent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30631D3412106437
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
~98%
assay
≥99%
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-decanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)