Przejdź do
28923
Atto 550-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
34058011
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
film
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 553-559 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550, which is similar to Cy3, may be useful in applications such as fluorescence resonance energy transfer (FRET) and as a tag for molecules such as secondary antibodies. Atto 550-Biotin is suitable for fluorescence labeling of avidin/streptavidin conjugated molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
432087042541986
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
film
form
-
form
powder
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)