Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-654-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5288874
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Collagenase-Substrate Test Substance (for quantitative Collagenase-Determination),
form
powder
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?