Przejdź do
26004K
MAPTrix Adhesive
High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
MAPTrix Technology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 270,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Mol wt:
~37 kDa
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
13 270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MAPTrix Klej, High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
sterility
sterile
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~37 kDa
packaging
pkg of 100 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
PBS: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
MAPTrix Odczynnik przeznaczony do stosowania jako klej białkowy, komórkowy lub tkankowy.
Application
Technologia MAPTrix zapewnia prawdziwe mikrośrodowisko zewnątrzkomórkowe (ECM) poprzez prezentację kombinatorycznych motywów peptydowych. ECM, zdefiniowane przez wskazówki biochemiczne i fizyczne, jest decydującym czynnikiem w szerokim zakresie procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, proliferacji, różnicowania i ekspresji funkcji specyficznych dla fenotypu. Obecnie istniejąca technologia oferuje proste i jedynie odpowiednie środowiska, które ułatwiają proste procesy komórkowe, takie jak adhezja komórkowa. Prosta prezentacja motywów adhezji komórkowej nie jest optymalna do kontrolowania bardziej zintegrowanych procesów. Krzyżowanie się szlaków sygnałowych działa synergistycznie w celu wzmocnienia odpowiedzi komórkowych, takich jak adhezja komórkowa lub proliferacja. Badanie wykazało, że kombinacja peptydów pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej prezentowanych na powierzchni może zwiększać siłę adhezji komórek i ogniskową adhezję. Kombinatoryczna prezentacja peptydów ECM na powierzchniach wzrostu komórek może również promować podwyższone wskaźniki proliferacji komórek pierwotnych lub macierzystych.
Features and Benefits
  • Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
  • MAPTrix tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
  • Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
MAPTrix is a trademark of Kollodis Biosciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
26001K26003K160022K
description
High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
description
Low Molecular Weight, lyophilized powder
description
Low Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
description
High Molecular Weight, aqueous solution
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
Filtered sterilized solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
mol wt
~37 kDa
mol wt
~22.6 kDa
mol wt
~23 kDa
mol wt
~36.8 kDa
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
solubility
PBS: soluble, water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAPTrix Klej
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)