Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 926,50 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
926,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
MAPTrix™ Klej, Low Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
biological source
synthetic
sterility
sterile
form
lyophilized powder
mol wt
~23 kDa
packaging
pkg of 100 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- MAPTrix™ tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Low Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder | description High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder | description Low Molecular Weight, lyophilized powder | description Low Molecular Weight, aqueous solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility Filtered sterilized solution |
| mol wt ~23 kDa | mol wt ~37 kDa | mol wt ~22.6 kDa | mol wt ~22.6 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAPTrix™ Klej
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?