Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
23A3, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (257M-14), vial of 0.5 mL concentrate (257M-15), bottle of 1.0 mL predilute (257M-17), vial of 1.0 mL concentrate (257M-16), bottle of 7.0 mL predilute (257M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG2a
control
breast, breast carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... PIP(5304)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?