Przejdź do
24340C
EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells
protein free, dry powder, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.71
MDL number:
10 920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, without L-glutamine
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® 325 PF CHO is a protein-free medium which has been developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. Because it contains no large macromolecules, EX-CELL 325 PF CHO facilitates the isolation and purification of secreted proteins from the cells. CHO cells propagated in EX-CELL 302 serum-free media can be transferred directly into this protein-free medium without extensive weaning protocols. This medium is supplied without L-glutamine and does not contain purines or pyrimidines to provide an appropriate medium for specialized CHO cell lines (i.e., Glutamine Synthetase, or the GS System and DHFR- selection systems).
Preparation Note
Aseptically add 20-40 ml of 200 mM L-glutamine solution per liter of medium prior to use.
Formulated to contain 21.0 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14340C24360C14326C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
liquid
form
dry powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use, without L-glutamine
description
-
description
for research or for further manufacturing use
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)