Przejdź do
14340C
EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells
protein free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, without L-glutamine
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL™ 325 PF CHO is a protein-free medium which has been developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. Because it contains no large macromolecules, EX-CELL 325 PF CHO facilitates the isolation and purification of secreted proteins from the cells. CHO cells propagated in EX-CELL 302 serum-free media (Catalog No. 14324C and 14326C) can be transferred directly into this protein-free medium without extensive weaning protocols. This medium is supplied without L-glutamine and does not contain purines or pyrimidines to provide an appropriate medium for specialized CHO cell lines (i.e., Glutamine Synthetase, or the GS System™, and DHFR- selection systems).
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14326C14610C14650C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
components
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)