Nazwa produktu
MAPTRIX-C-TAIPSCPEGTVPLYS, Collagen Mimetic, aqueous solution
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~24.1 kDa
packaging
pkg of 2.5 mg
concentration
0.5 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Domain: α3(IV) NC1
Binding Motif: TAIPSCPEGTVPLYS
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- MAPTrix™ tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 0.5 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein |
| mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~24.2 kDa | mol wt ~24.1 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| binding specificity Domain: α3(IV) NC1 | binding specificity Domain: α3(IV) NC1 | binding specificity Receptor: α6β1 | binding specificity Receptor: α1β1, α2β1 |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?