Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
Informacje o tej pozycji
928,00 zł
Nazwa produktu
MAPTRIX-L-TWYKIAFQRNRK, Laminin Mimetic, aqueous solution
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~24.2 kDa
packaging
pkg of 2.5 mg
concentration
0.5 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: α6β1
Domain: α1 LG2 - AG32
Binding Motif: TWYKIAFQRNRK
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- MAPTrix™ tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution |
| concentration 0.5 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| mol wt ~24.2 kDa | mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~24.1 kDa | mol wt ~24.1 kDa |
| binding specificity Receptor: α6β1 | binding specificity Receptor: α6β1 | binding specificity Receptor: α1β1, α2β1 | binding specificity Receptor: Syndecan-1, -4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAPTRIX-L-TWYKIAFQRNRK
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?