Przejdź do
123-100
Roztwór czynnika wiążącego (100 ML)
Synonim(y):
AFS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
113,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bovine
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
form
liquid
shelf life
1 yr
packaging
pkg of 100 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Attachment factor solution (AFS) is a sterile-filtered solution of attachment factor. It is used as a substrate for plating and spreading endothelial cells. AFS is used for coating cell culture flasks, dishes, and multi-well plates.
Application
Attachment factor solution (100 ML) has been used to coat cultural flasks prior to brain microvascular endothelial cell culture.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LPDL001LPLO001SCR005
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
packaging
pack of 100 mL
packaging
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product, gelatine based?
    1 answer
    1. The components include bovine gelatin.