Przejdź do
111R-1
CD11c (EP157)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP157, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP157, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (111R-14), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (111R-14-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (111R-15), vial of 1.0 mL concentrate (111R-16), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (111R-16-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (111R-17-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-17), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-18), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (111R-18-RUO)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
isotype
IgG
control
hairy cell leukemia, spleen, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
General description
CD11c jest receptorem adhezyjnym z rodziny cząsteczek związanych z funkcją leukocytów. Ten antygen powierzchniowy komórek ulega normalnej ekspresji na granulocytach, monocytach, komórkach naturalnych zabójców, makrofagach i małych populacjach limfocytów T i B. Anty-CD11c wykrywa odporny na formalinę epitop CD11c wyrażany w białaczce włochatokomórkowej (HCL). HCL jest charakterystycznym, ale rzadkim przewlekłym zaburzeniem limfoproliferacyjnym z komórek B, obejmującym głównie szpik kostny i śledzionę. Oprócz stałej ekspresji w HCL, CD11c jest rzadko wykrywany w chłoniakach; takich jak chłoniak z małych limfocytów (SLL) oraz węzłowy i pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej (MZL).[1][2][3]
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie mieć zastosowania do konkretnej partii produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)