Przejdź do
07841
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt
95% (TLC)
Synonim(y):
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentanoic acid lithium salt, (R)-5-Phosphomevalonate lithium salt, R-MVAP-Li
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O7P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
95% (TLC)
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (TLC)
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OCC[C@@](O)(CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
InChI key
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Application
Mevalonic acid 5-phosphate (M5P) may be used as a reference material in assays for the separation or detection of mevalonic acid 5-phosphate. Mevalonic acid 5-phosphate is the immediate precursor of isopentenyl pyrophosphate (IPP) and the mevalonate pathway which leads to isoprenoid biosynthesis. Mevalonic acid 5-phosphate may be used as a substrate to identify and characterize phosphomevalonate kinase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
067117984990469
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)