Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5970,00 zł 5074,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N5Na2O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
−20°C
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C16H25N5O16P2.2Na/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,7-,8-,9+,10-,11+,14-,15-;;/m1../s1
InChI key
XOAGKSFNHBWACO-RAUZPKMFSA-L
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form solid | form solid | form saline suspension |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% dry basis (enzymatic) | assay ≥98% (GC, HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?